Principaux documents
Z402990
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 1,000 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
1 EA
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
105,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
pear-shaped
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Büchi 00440
Capacité
1000 mL
Volume
1,000 mL
Description générale
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Active Filters
  1. Nova Scotia
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Good product
    exactly what I was looking for in a evaporating flask