Principaux documents
Z400246
Sigma-Aldrich
Cover for fine test sieve
stainless steel (8" diameter (203.2 mm) cover)
1 EA
43,10 €
43,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
43,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
43,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel (8" diameter (203.2 mm) cover)
Description
with lifting ring
Fabricant/nom de marque
ATM