Principaux documents
Z317772
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 250 mm , DN
Synonyme(s) :
244106608
1 SET
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 SET
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Diamètre nominal
250 mm , DN
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences