Principaux documents
Z317691
Flange base for Duran® vacuum desiccators
Flat, I.D. 300 mm
Synonyme(s) :
247706905
Z317691-1EA
447,00 €
447,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
Z317691-1EA
447,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.54
447,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I.
300 mm
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences