Principaux documents
Z317454
Duran® desiccator
I.D. 300 mm
Synonyme(s) :
247816904
Z317454-1EA
556,00 €
556,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
Z317454-1EA
556,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
556,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
Hauteur
433 mm
D.I.
300 mm
Description générale
Flat flange, and cover with knob.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences