Principaux documents
Z308951
Quickfit® ground sleeve stirrer glands
shaft D 6 mm, joint: ST/NS 19/26
Synonyme(s) :
ST20/2
1 EA
137,00 €
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
137,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS19/26
Fabricant/nom de marque
Quickfit ST 20/2
Disponibilité
not available in USA and Canada
Diam. de l'axe
6 mm
Raccords
13 thread
Description générale
Shaft that passes through screw thread adapterr in top of gland. Will operate at up to 700rpm and down to 0.1 torr. Cup shaped lubricant reservoir surrounds sleeve such that lubricant also acts as coolant.
Informations légales
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited