Z303119
Quickfit® air condenser
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
FC7/23
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit FC 7/23
Disponibilité
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Longueur
300 mm
Superficie
200 cm2