Principaux documents
Z291803
Supelco
Inserts pour flacons de 2 ml à col large, 6,0 mm de diamètre intérieur
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
glass insert (conical with polyspring)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
6 mm × 30 mm
Volume
0.3 mL
Description générale
Inserts pour flacons de 12 × 32 mm à col large (6,0 mm)