Principaux documents
Z285579
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 500 mL, AC/DC input 115 V AC
1 EA
703,00 €
703,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
703,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102405
703,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 500 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100D TEM106
Disponibilité
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
Plage de mesure de la température
≤450 °C (internal operating)
Paramètres
50-750 rpm speed
Sortie
270 watts
Description générale
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Informations légales
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC