Principaux documents
Z276707
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE stopper
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE stopper
quartz
Fabricant/nom de marque
Starna 29B/Q/10
Paramètres
170-2,700 nm spectral range
H × l × P
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
Volume de la chambre
1.4 mL
Longueur du trajet optique
10 mm
Description générale
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
Informations légales
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.