Principaux documents
Z275298
Sigma-Aldrich
Cannon-Fenske viscometer tube
size 75
1 EA
233,00 €
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
233,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111700
Nomenclature NACRES :
PB.36
233,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
75
Description
constant ~ 0.008 cSt/s
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 798837
Plage de mesure de la viscosité
1.6-8 cSt
Description générale
Obtain kinematic viscosities using tubes designed for ASTM Method D445 and D2515. Viscosities can be measured with a precision of ±0.2% quickly and easily.
Requires approximately 7 mL of sample. Certificate of Calibration supplied.