Principaux documents
Z272795
Sigma-Aldrich
Nalgene® PFA beaker
capacity 600 mL
Synonyme(s) :
chemical resistance beaker, plastic beaker
1 EA
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
158,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PFA
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 1510-0600
Capacité
600 mL
Description générale
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries