Principaux documents
Z262811
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
24 EA
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
111,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black plastic cap
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Taille du bouchon
22-400
Joint
Joints threaded neck (22-400)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 24 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216814
Capacité
4 oz (125 mL)
Diam. × H
48 mm × 112 mm
Couleur
clear
Description générale
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Informations légales
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.