Principaux documents
Z261416
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
stainless steel, CGA Inlet size 330, female ¼ in. outlet
1 EA
405,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
405,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41112404
Nomenclature NACRES :
NB.51
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Plage de mesure de la pression d'entrée
≤3,000 psig
Taille de l'entrée CGA
330
Description générale
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Avertissement
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Informations légales
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.