Principaux documents
Z260746
Nalgene® FEP separatory funnel
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
liquid-liquid extraction funnel, nalgene separatory funnel
1 EA
615,00 €
615,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
615,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
615,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 4301-2000
Capacité
2,000 mL
Taille de la fermeture
53 mm
Catégories apparentées
Description générale
Break-resistant, nearly transparent, and impervious to any chemical typically used in a separatory funnel. Phase interface of colorless liquids is visible. FEP stopcock and funnel with Tefzel® ETFE screw closure. Stopcock and screw closure are leakproof.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company