Principaux documents
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
Synonyme(s) :
filter candle
1 PKG
59,80 €
59,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
59,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
59,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
Conditionnement
pkg of 2
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Diam. × L
40 mm × 90 mm
Dimension de pores
90-130 μm
Description générale
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
Informations légales
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP