Principaux documents
Z252034
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 60 mL (2 oz)
Synonyme(s) :
dispensing bottle, drop bottle
12 EA
56,20 €
56,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
56,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
56,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (20-415)
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2411-0060
Capacité
60 mL (2 oz)
Taille de la fermeture
20 mm
Description générale
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries