Principaux documents
Z247480
Coors porcelain mortar
capacity 300 mL, O.D. × H 105 mm × 75 mm
1 EA
69,60 €
69,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
69,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41101702
eCl@ss :
32080114
Nomenclature NACRES :
NB.35
69,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
porcelain
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66319
D.E. × H
105 mm × 75 mm
Capacité
300 mL
Catégories apparentées
Description générale
Mortar with lip; glazed outside, except for bottom. Order pestle separately.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.