Principaux documents
Z244112
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
brass
5 EA
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.43
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
brass
Description générale
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.