Principaux documents
Z243892
Sigma-Aldrich
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
1 EA
140,00 €
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
140,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
140,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
Catégories apparentées
Description générale
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC