Principaux documents
Z231800
Duran® beakers
capacity 25 mL, low form
Synonyme(s) :
211061406
1 EA
9,30 €
10 EA
63,50 €
9,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
9,30 €
10 EA
63,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
9,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
H × D.E.
50 mm × 34 mm
Capacité
25 mL
Description générale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2