Principaux documents
Z231673
Duran® crystallizing dishes
capacity 40 mL
Synonyme(s) :
213133202
1 EA
13,30 €
10 EA
92,20 €
13,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
13,30 €
10 EA
92,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
13,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213133202
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
40 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
50 mm
Description générale
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences