Principaux documents
Z223549
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Screw-thread, joint: ST/NS 29/32
1 EA
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
108,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/32
Description générale
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC