Principaux documents
Z222739
Sigma-Aldrich
Drying-tube assembly for Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus
replacement bulb
1 EA
436,00 €
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
436,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
The bulb is a replacement part for the Chem-Dry chemical dryer, Z251984 and Z251992.
These replacement drying-tube pieces fit as a replacement parts in the Aldrich Chemical Dryer and Chem-Dry apparatus.