Principaux documents
Z219967
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 45/50
Synonyme(s) :
glass stopper, glass stoppers, stoppers
1 EA
70,40 €
70,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
70,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122500
Nomenclature NACRES :
NB.35
70,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ground glass
Joint
joint: ST/NS45/50
Description
closed at bottom
Description générale
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC