Principaux documents
Z217530
Flexible stirrer shaft coupling
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 3/8 in.
1 EA
82,10 €
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
82,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
82,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description générale
Flexible coupling allows angular and parallel misalignment of glass stirring shaft without breakage. Neoprene rubber sleeve body absorbs shock and vibration and has great torsional stiffness for quiet, smooth running. PTFE sleeve slides over end of glass shaft. SS set screw secures other end of coupling to motor shaft.