Principaux documents
Z215503
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
ptfe sleeves
1 EA
10,50 €
10,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
10,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.35
10,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Cowie
Description générale
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.