Principaux documents
Z203726
Tube de seringue en PTFE
gauge 12, L 36 in.
1 EA
46,40 €
46,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
46,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.03
46,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Longueur
36 in.
Calibre
12
Catégories apparentées
Description générale
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Autres remarques
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.