Principaux documents
Z203335
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 29/32
1 EA
288,00 €
288,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
288,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
288,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS29/32
Taille du robinet d'arrêt
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC