Z197904
Flexible bonding wire
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Justrite 8499
Longueur
0.91 m
3 ft
Taille
Description générale
Prevents sparking of static electricity generated by the transfer of flammable liquids.