Principaux documents
Z197114
Sigma-Aldrich
3M disposable respirator
organic vapor/acid gas, size S
About This Item
Code UNSPSC :
46182002
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le produit Z197114 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Taille
S
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
3M 5000
Description générale
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
Informations légales
3M is a trademark of 3M Company