Principaux documents
Z182222
Perfektum® one-way compression-nut stopcock
8 mm O.D. hose barb to 8 mm O.D. hose barb
1 EA
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122000
Nomenclature NACRES :
NB.03
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
For 1/4 to 5/16 in I.D. tubing
Fabricant/nom de marque
Popper 6027
Description générale
Water tested at 80 psi.
Informations légales
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science