Principaux documents
Z180181
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
Luer tip and flow-regulator valve, 0 to 1mm adjustable bore, PTFE
1 EA
315,00 €
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
315,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 583763
Technique(s)
LPLC: suitable
Description générale
La pointe éffilée courte de l′extrémité supérieure minimise les mélanges sous le support de disque rempli en PE (inclus). Tous les adaptateurs ont un pas Ace Thred #50 et sont livrés avec un O-ring en FETFE.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.