Z180165
Adaptateur pour colonnes larges
NPTF 1/2 in.
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 585720
Technique(s)
LPLC: suitable
NPTF
1/2 in.
Description générale
En polypropylène. Permet de connecter un adaptateur de tube avec filetage NPT à la colonne. Livré avec un support bloquant permettant de maintenir un grille de 350 microns (incluse) fermement en place. Tous les adaptateurs sont AceThred#50 et sont livrés avec un joint en FETFE.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.