Principaux documents
Z180092
Supelco
Colonne de chromatographie Ace large
I.D. × L 75 mm × 300 mm, capacity 1.84 L
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
SB.52
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 5820105
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
75 mm × 300 mm
Capacité
1.84 L
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Colonne en verre borosilicaté résistant avec un raccord interne ACE-Threds #50 aux extrémités auquels un grand nombre d′adaptateurs supérieurs ou inférieurs peuvent etre connectés.Convient pour l′échange d′ions ou les travaux avec le charbon actif. Commander les adaptateurs pour colonnes séparément.