Principaux documents
Z180041
Supelco
Colonne de chromatographie Ace large
I.D. × L 50 mm × 300 mm, capacity 0.59 L
About This Item
Code UNSPSC :
41115710
Nomenclature NACRES :
SB.52
Qualité
for chromatography
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 582050
Technique(s)
LPLC: suitable
D.I. × L
50 mm × 300 mm
Capacité
0.59 L
Adéquation
suitable for chromatography
Description générale
Colonne en verre borosilicaté résistant avec un raccord interne ACE-Threds #50 aux extrémités auquels un grand nombre d′adaptateurs supérieurs ou inférieurs peuvent etre connectés.Convient pour l′échange d′ions ou les travaux avec le charbon actif. Commander les adaptateurs pour colonnes séparément.