Principaux documents
Z177938
Scienceware® chemical spoons
L 18 cm
Synonyme(s) :
laboratory spatula, laboratory spoon
2 EA
76,00 €
76,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
76,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
76,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H367290018
Longueur
18 cm
Taille de l'extrémité en cuillère
0.8 mL , small
2.8 mL , large
Description générale
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP