Principaux documents
Z177350
Scienceware® micro funnel
top I.D. 28 mm, stem diam. 6 mm
12 EA
36,90 €
36,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
36,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
36,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F14685-0028
Diam. de la tige
6 mm
D.I. de la partie supérieure
28 mm
Catégories apparentées
Description générale
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP