Z155888
-NotTranslated-
capacity 1,000 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
graduations
H × D.E.
134 mm × 121 mm
Capacité
1,000 mL
Poids
32 oz
Description générale
Standard-weight, spun SS, with handle.