Principaux documents
Z150320
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Plain, joint: ST/NS 24/40
1 EA
43,80 €
43,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
43,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
43,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Description générale
Mit Septum Z10,074-9 oder Z12,437-0 verwenden.
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC