Principaux documents
Z131245
Nalgene® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Synonyme(s) :
nalgene, plastic flask, plastic flasks
1 EA
38,10 €
38,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
38,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
38,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Joint
joint threaded neck13mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 4000-0050
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.10 mL
Capacité
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries