Principaux documents
Z130303
Nalgene® FEP bottle
Narrow-mouth, capacity 250 mL, clear Bottle
Synonyme(s) :
fep bottles, nalgene bottles
1 EA
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Joint
Joints threaded neck (24)
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 1600-0008
Diam. du flacon × H
60 mm × 134 mm
Capacité
250 mL
Couleur
clear Bottle
white Screw closure
Description générale
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries