Principaux documents
Z115274
PTFE-coated spatulas
Square-cut, L 7 1/4 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H36703-0000
Longueur
7 1/4 in.
Catégories apparentées
Description générale
2 per bag
  • Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
  • Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
  • FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4")
Informations légales
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP