Z115088
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 12 ea
Taille du bouchon
15-415
Diam. × H
17 mm × 61 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 15-415
Catégories apparentées
Description générale
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informations légales
Pièce de rechange