Z115029
Serum-finish V-Vials®
volume 0.1 mL, mouth O.D. 11 mm, diam. × H 12 mm × 32 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Diam. × H
12 mm × 32 mm
D.E. du goulot
11 mm
Volume
0.1 mL