Z112852
PE bench-top base
size M
About This Item
Produits recommandés
Taille
M
20 in. × 16 in.
Épaisseur
1/2 in.
Catégories apparentées
Description générale
BENCH-TOP BASE is not autoclavable and PP BENCH TRAY and rod are autoclavable.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.