Principaux documents
Z105856
Sigma-Aldrich
Micro jack
platform size 7.5 cm × 7.5 cm, anodized aluminum
1 EA
182,00 €
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
182,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
182,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
anodized aluminum
Fabricant/nom de marque
Grauer
Taille de la plateforme
7.5 cm × 7.5 cm
Description générale
For the precise adjustment of small loads at elevations from 2.5 to 9cm. Jack can be raised with load in place.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1