Principaux documents
Z104612
Sigma-Aldrich
Rubber hand protector
red silicone, W × W 10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Synonyme(s) :
Rubber hand protector
1 EA
37,60 €
37,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
37,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
46181504
Nomenclature NACRES :
NB.35
37,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
red silicone
Taille
one size fits all
Caractéristiques
reusable
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F38000-0000
W × W
10 cm × 4 cm , 3⅞ x 7½"
Description générale
Hot Hand Mitts provide superior protection when handling hot or cold objects, including dry ice.
Caractéristiques et avantages
  • Withstands temperatures as high as 260°C (500°F)
  • Remains flexible at temperatures as low as -57°C (-70°F)
  • Soft, compliant silicone rubber naturally conforms to hand and object and resists tearing
  • Gripping surfaces have concave tipped studs for a non-slip grip
  • Easier and faster to use than gloves or tongs for many applicationsOne size fits all hands, left or right