Principaux documents
Z102245
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Plain, joint: ST/NS 14/20
1 EA
38,90 €
38,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
38,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
38,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
Catégories apparentées
Description générale
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC