Principaux documents
Z101303
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Plain, joint: ST/NS 24/40
1 EA
44,30 €
44,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
44,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
44,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Catégories apparentées
Description générale
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Questions
  1. What is the diameter of the non-glass-on-glass end?
    1 answer
    1. The outer diameter of the top tube of this non-threaded adapter is 9 mm and the bottom of the joint is approximately 24 mm outer diameter.